Få mere at vide
Proteintech™ Mus VCAM-1/CD106 ELISA Kit
Artikelnummer. 16891626 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
Mus
Artikelnummer. Målarter
16891626 Mus
1 options
Artikelnummer. 16891626 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE1003896T
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
KE10038 er en fastfase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). VCAM-1 ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogent VCAM-1.
  • Analysen genkender muse-VCAM-1. Et antistof specifikt for VCAM-1 er blevet præcoatet på mikrobrøndene. VCAM-1-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation. Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for VCAM-1 for at påvise det opfangede VCAM-1-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at standse farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm. Vaskulært celleadhæsionsmolekyle 1 (VCAM-1), også kendt som CD106, er et immunoglobulært gen, der tilhører supermembrangenet.
  • VCAM-1 udtrykkes af cytokin-aktiveret endotel, interagerer med integrin VLA4 (α β4 1) findes på overfladen af leukocytter og medierer både adhæsion og signaltransduktion.
  • VCAM-1/integrin VLA4 (α 4 β1) interaktion kan spille en patofysiologisk rolle både i immunresponser og i leukocytemigrering til steder med inflammation.
  • VCAM-1 udtrykkes også enten konstitutivt eller inducerbart i en række andre celletyper, herunder vaskulære glatte muskelceller, differentierende skeletmuskelceller, nyre- og neurale epitelceller, makrofager (Kupffer-celler), dendritiske celler og knoglemarvsstromaceller.
  • Opløseligt VCAM-1 (sVCAM-1) er blevet fundet ud over membranbundet VCAM-1.
Tekniske data
Adgangsnummer BC011159
Analyseområde 15,6 til 1000 pg/ml
Assay følsomhed 1.5 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Mus
Gen-id (Entrez) 22329
Værtsarter Mus
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P29533
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse VCAM-1/CD106 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine