Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse uPA/Urokinase (NP_032899.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18701857
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18701857 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18701857
Brand: R&D Systems™ RDC3775
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Gene u-Plasminogen Activator/Urokinase
Adgangsnummer NP_032899.1
Gen-id (Entrez) 5328
Gene Alias ATF, EC 3.4.21, EC 3.4.21.73, plasminogen activator, urokinase, PLAU, uPA, u-PA, uPlasminogen Activator, U-plasminogen activator, urinary, Urokinase, urokinase-type plasminogen activator
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Mængde 10 μg