Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse TSLP (NP_067342.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18733547
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18733547 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18733547 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2170.00 DKK
    2051.70 DKK / 10µg
    Spare 118.30 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Tekniske data
Gene TSLP
Adgangsnummer NP_067342.1
Gen-id (Entrez) 85480
Gene Alias thymic stromal lymphopoietin
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Mængde 10 μg