Få mere at vide
Proteintech™ Mus Total MMP-9 ELISA Kit
Artikelnummer. 16881626 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
Mus
Artikelnummer. Målarter
16881626 Mus
1 options
Artikelnummer. 16881626 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE1003796T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KE10037 er en fastfase sandwich enzymforbundet immuno-sorbent assay (sandwich ELISA ). Musen i alt MMP9 ELISA kit skal bruges til at detektere og kvantificere proteinniveauer af endogen mus totalt MMP9.
  • Analysen genkender musetotal MMP9. Et antistof specifikt for mus totalt MMP9 er blevet præcoatet på mikrobrøndene. Musens totale MMP9-protein i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation.
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for muse total MMP9 for at påvise det indfangede muse totale MMP9 protein. Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens.
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
  • MMP9 (matrix metallopeptidase 9), også navngivet som gelatinase B, er et medlem af matrix metalloproteinase (MMP) familie.
  • MMP-familien af enzymer består af kritisk vigtige ekstracellulære matrix-omdannelsesproteaser, hvis aktivitet har været impliceret i normal embryogenese, vævsomdannelse og mange sygdomme såsom arthritis, cancer, parodontitis, glomerulonephritis, encephalomyelitis, aterosklerose og vævssår.
  • MMP9 produceres af en række normale og transformerede celler, herunder neutrofiler, monocytter, makrofager, astrocytter, fibroblaster, osteoklaster og så videre.
  • Transgene musemodeller rapporterer, at MMP9 bidrager til hudkarcinogenese, undertrykker udviklingen af eksperimentelle abdominale aortaaneurismer og udløser den angiogene switch under carcinogenese.
Tekniske data
Adgangsnummer NM_013599
Analyseområde 62,5 til 4000 pg/ml
Assay følsomhed 41.2 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Mus
Gen-id (Entrez) 17395
Værtsarter Mus
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P41245
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse Total MMP-9 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine