Få mere at vide
Proteintech™ Mus TNFSF11/RANKL ELISA Kit
Artikelnummer. 16861626 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
Mus
Artikelnummer. Målarter
16861626 Mus
1 options
Artikelnummer. 16861626 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE1003596T
 Begrænset vare
På lager
KE10035 er en fastfase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). TNFSF11 ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogen TNFSF11.
  • Assayet genkender muse-TNFSF11. Et antistof specifikt for TNFSF11 er blevet præcoatet på mikrobrøndene. TNFSF11-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation.
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for TNFSF11 for at påvise det indfangede TNFSF11-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden indstillet til 630 nm
  • TNFSF11 også kendt som RANKL, er et medlem af tumor necrosis factor (TNF) cytokinfamilien, som er en ligand for osteoprotegerin og fungerer som en nøglefaktor for osteoklastdifferentiering og -aktivering.
  • RANKL produceres af et forskelligartet sæt af afstamningsspecifikke celler og er involveret i en lang række fysiologiske processer, der omfatter skeletombygning, lymfeknudeorganogenese, mælkekirteludvikling og termisk regulering.
  • RANKL blev vist at være en dendritisk celleoverlevelsesfaktor og er involveret i reguleringen af T-celleafhængig immunrespons.
  • De mangelfulde mus udviste defekter i tidlig differentiering af T- og B-lymfocytter og undlod at danne lobulo-alveolære bryststrukturer under graviditeten.
Tekniske data
Adgangsnummer BC131970
Analyseområde 15,6 til 1000 pg/ml
Assay følsomhed 1.8 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Mus
Gen-id (Entrez) 21943
Værtsarter Mus
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID O35235
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse TNFSF11/RANKL ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine