Beskrivelse
Tumornekrosefaktor (TNF, TNFSF2) er et multifunktionelt cytokin, der spiller en nøglerolle i regulering af inflammation, immunfunktioner, værtsforsvar og apoptose. TNF-signaler gennem TNFRSF1A og TNFRSF1B. TNFRSF1A er bredt udtrykt, hvorimod TNFRSF1B udviser mere begrænset ekspression, der findes på CD4 og CD8 T-lymfocytter, endotelceller, mikroglia, oligodendrocytter, neuronundertyper, hjertemyocytter, thymocytter og humane mesenchymale stamceller. Både TNFRSF1A og TNFRSF1B kan også eksistere i opløselige former, sandsynligvis afledt af proteolytisk spaltning fra celleoverfladeformerne. Forskellige defekter i TNFRSF1B-vejen, på grund af polymorfismer i TNFRSF1B-genet, opreguleret ekspression af TNFRSF1B- og TNFRSF1B-udskillelse, er blevet impliceret i patologien af flere autoimmune lidelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Gen-id (Entrez) | 21938 |
Sikkerhed og håndtering
- 96RXN Mouse TNFRSF1B ELISA Kit
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P330-Skyl munden.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine