Få mere at vide
Mouse TNF ELISPOT Pair, BD
Artikelnummer. 15846718
Skift visning
Mængde:
5 x 96-well Plates
Artikelnummer. Mængde
15846718 5 x 96-well Plates
1 options
Artikelnummer. 15846718 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 551875
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Mouse TNF ELISPOT Capture Antibody (no azide/low endotoxin), Mouse TNF ELISPOT Detection Antibody (biotinylated) and a Certificate of Analysis that provides lot-specific optimal reagent concentrations
Convenient set of unlabelled anti-TNF capture antibody and a biotinylated anti-TNF detection antibody
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 x 96-well Plates