Få mere at vide
Invitrogen™ Mus TNF alfa ELISA Kit
Artikelnummer. 15592017
Skift visning
Mængde:
10 x 96 tests
2 x 96 prøver
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15592017 2 x 96 prøver Pakke med 2
15562017 96 prøver 96 tests
15572017 5 x 96 prøver Pakke med 5
15582017 10 x 96 tests Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
En vare i denne gruppe er et nøjagtigt match for delnummer< delnummer>
Artikelnummer. 15592017 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. BMS6073TWO
En vare i denne gruppe er et nøjagtigt match for delnummer< delnummer>
Indeholder
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with polyclonal antibody to mouse TNF-alpha
Biotin-Conjugate anti-mouse TNF-alpha polyclonal antibody
Streptavidin-HRP
Mouse TNF-alpha Standard lyophilized, 2ng/mL upon reconstitution
Calibrator Diluent
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
ELISA
Musetumornekrosefaktor alfa (Ms TNFα ) ELISA kvantificerer fru TNFα i museserum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Ms TNFα . Princip for metoden Musen TNFα fastfase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
TNF alfa er et multifunktionelt proinflammatorisk cytokin, der tilhører tumornekrosefaktoren (TNF) superfamilien. Dette cytokin udskilles hovedsageligt af makrofager og binder til dets receptorer, TNFRSF1A/TNFR1 og TNFRSF1B/TNFBR. TNF alfa er involveret i reguleringen af immunceller, celleproliferation, differentiering, apoptose, lipidmetabolisme og koagulation. TNF alfa eksisterer som en multimer af to, tre eller fem ikke-kovalent bundne enheder, men viser et enkelt 17 kDa bånd efter SDS-PAGE under ikke-reducerende betingelser. Knockout-undersøgelser i mus antydede også den neurobeskyttende funktion af TNF-alfa og er blevet observeret at forårsage tumornekrose, når de injiceres i tumorbærende mus. Andre funktioner af TNF-alfa omfatter dets rolle i immunresponset på bakterielle, virale, parasitære og visse svampeinfektioner, såvel som dets rolle i nekrose af specifikke tumorer. TNF alfa forårsager cytolyse eller cytostase af visse transformerede celler, idet det er synergistisk med interferon-gamma i dets cytotoksicitet. Dette cytokin har været impliceret i en række sygdomme, herunder autoimmune sygdomme, insulinresistens og cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P06804
Analyseområde 31,3 til 2.000 pg/ml
Assay følsomhed 3.7 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Mus
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 21926
Gen symbol DIF,TNF-a,TNF-alpha,TNFSF2,TNFalphaa,Tnfsf1a,Tnlg1f,Tnf
Interassay CV 5.7%
Intraassay CV 6.5
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Prøve fortynder, Analysebufferkoncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 2 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Cachectin, Tumornekrosefaktor alfa, DIF
Mål TNF alfa
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 3 timer 30 min