Få mere at vide
Invitrogen™ Mus TNF alpha Instant ELISA™ Kit
Artikelnummer. 15552017
Skift visning
Mængde:
128 prøver
Pakningsstørrelse:
128 tests
Artikelnummer. Mængde unitSize
15552017 128 prøver 128 tests
1 options
Artikelnummer. 15552017 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. BMS6072INST
ELISA
Musetumornekrosefaktor alfa (Ms TNFα ) ELISA kvantificerer fru TNFα i museserum, plasma, cellekultursupernatanter eller andre kropsvæsker. Assayet vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Ms TNFα . Princip for metoden Musen TNFα fastfase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved binding af det andet (detektor) antistof til målet på en anden epitop end indfangningsantistoffet. Et antistof konjugeret med enzym binder den dannede sandwich. Efter inkubations- og vasketrin for at befri mikropladen for ubundne stoffer, tilsættes en substratopløsning, som reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
TNF alfa er et multifunktionelt proinflammatorisk cytokin, der tilhører tumornekrosefaktoren (TNF) superfamilien. Dette cytokin udskilles hovedsageligt af makrofager og binder til dets receptorer, TNFRSF1A/TNFR1 og TNFRSF1B/TNFBR. TNF alfa er involveret i reguleringen af immunceller, celleproliferation, differentiering, apoptose, lipidmetabolisme og koagulation. TNF alfa eksisterer som en multimer af to, tre eller fem ikke-kovalent bundne enheder, men viser et enkelt 17 kDa bånd efter SDS-PAGE under ikke-reducerende betingelser. Knockout-undersøgelser i mus antydede også den neurobeskyttende funktion af TNF-alfa og er blevet observeret at forårsage tumornekrose, når de injiceres i tumorbærende mus. Andre funktioner af TNF-alfa omfatter dets rolle i immunresponset på bakterielle, virale, parasitære og visse svampeinfektioner, såvel som dets rolle i nekrose af specifikke tumorer. TNF alfa forårsager cytolyse eller cytostase af visse transformerede celler, idet det er synergistisk med interferon-gamma i dets cytotoksicitet. Dette cytokin har været impliceret i en række sygdomme, herunder autoimmune sygdomme, insulinresistens og cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P06804
Analyseområde 31,3 til 2.000 pg/ml
Assay følsomhed 4.0 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Mus
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 21926
Gen symbol DIF,TNF-a,TNF-alpha,TNFSF2,TNFalphaa,Tnfsf1a,Tnlg1f,Tnf
Interassay CV 9.8%
Intraassay CV 7.2
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds mikroplade, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Prøve fortynder, frysetørret, Standard (8-brønds strimler x 4), Vaskebufferkoncentrat, Substratopløsning, Prøve fortynder, Stop Løsning, Lysebuffer 10x, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 128 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav -20 °C
Synonym Cachectin, Tumornekrosefaktor alfa, DIF
Mål TNF alfa
Test tid 15 min
Samlet analysetid 3 timer 10 min