Få mere at vide
Proteintech™ Mus TNF-alfa ELISA Kit
Artikelnummer. 16851596 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
Mus
Pakningsstørrelse:
96 tests
Artikelnummer. Målarter Pakningsstørrelse
16851596 Mus 96 tests
1 options
Artikelnummer. 16851596 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE1000296T
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
KE10002 er en fastfase sandwich enzymforbundet immuno-sorbent assay (sandwich ELISA ). TNF-α ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogene TNF-α .
  • Analysen genkender muse-TNF-α . Et antistof specifikt for TNF-α er blevet forbelagt på mikrobrøndene. TNF-α protein i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation.
  • Efter omfattende vask, et andet antistof af biotinyleret specifikt for TNF-α tilføjes for at detektere den fangede TNF-α protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
  • TNF, som også er kendt som TNF-alfa eller cachectin, er et multifunktionelt proinflammatorisk cytokin, der tilhører tumornekrosefaktoren (TNF) superfamilien.
  • Det udtrykkes som et 26 kDa membranbundet protein og spaltes derefter af TNF-alfa-konverterende enzym (TACE) for at frigive den opløselige 17 kDa monomer, som danner homotrimerer i cirkulation.
  • Det produceres hovedsageligt af aktiverede makrofager, selvom det kan produceres af mange andre celletyper såsom CD4+ lymfocytter, NK-celler, neutrofiler, mastceller, eosinofiler og neuroner.
  • Det kan binde til, og fungerer således gennem dets receptorer TNFRSF1A/TNFR1 og TNFRSF1B/TNFBR. Dette cytokin er involveret i reguleringen af et bredt spektrum af biologiske processer, herunder celleproliferation, differentiering, apoptose, lipidmetabolisme og koagulation. Mus og human TNF-alfa deler 79 % aminosyresekvensidentitet.
  • I modsætning til human TNF-alfa er museformen glycosyleret.
  • Hos mus er mangel på dette gen forbundet med defekter som reaktion på bakteriel infektion, med defekter i dannelse af organiserede follikulære dendritiske cellenetværk og germinale centre og med mangel på primære B-cellefollikler.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001265530
Analyseområde 7,8 til 500 pg/ml
Assay følsomhed 1 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Mus
Gen-id (Entrez) 21926
Værtsarter Mus
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P06804
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse TNF-alpha ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine