Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse TMEFF1/Tomoregulin-1 (NP_001343201.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18753307
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18753307 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18753307 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3345
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2420.00 DKK
    2284.80 DKK / 10µg
    Spare 135.20 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Gene TMEFF1/Tomoregulin-1
Adgangsnummer NP_001343201.1
Gen-id (Entrez) 8577
Gene Alias C9orf2, H7365member 1, Tomoregulin1, Tomoregulin-1, TR-1, Transmembrane protein with EGF-like and one follistatin-like domain, transmembrane protein with EGF-like and two follistatin-like domains 1
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg