Få mere at vide
Invitrogen™ Mus TIMP1-cellelysat ELISA Kit
Artikelnummer. 15485333
Mængde:
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15485333
Brand: Invitrogen™ EMTIMP1CL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Musevævsinhibitoren af Matrix MetalloProteins 1-celle lysat (Ms TIMP-1) ELISA kvantificerer Ms TIMP-1 i musecelle- eller vævslysater. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Ms TIMP-1. Metodens princip Musen TIMP-1 solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
TIMP1 (metalloproteinasehæmmer 1) er en metalloproteinasehæmmer, der fungerer ved at danne en-til-en komplekser med målmetallproteinaser, såsom kollagenaser, og irreversibelt inaktiverer dem ved at binde til deres katalytiske zinkcofaktor. TIMP1 virker på MMP1, MMP2, MMP3, MMP7, MMP8, MMP9, MMP10, MMP11, MMP12, MMP14 og MMP16. Det fungerer også som en vækstfaktor, der regulerer celledifferentiering, migration og celledød. TIMP1 aktiverer cellulære signalkaskader via CD63 og ITGB1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P12032
Analyseområde 1,37 til 1000 pg/ml
Assay følsomhed 3 pg/mL
Kalibreringsområde 3 pg/ml til 1000 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Cytokiner& Receptorer
Prøvetype Cellelysater
Specificitet Antistofparret i dette sæt genkender mus TIMP-1.
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter Mus
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 21857
Gen symbol Timp1
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Cellelysebuffer, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Onkologi
Prøvevolumen Cellelysat 20μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym RP23-132C19.3, Clgi, EPA, TIMP-1, TPA-S1, Timp
Mål TIMP1
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min