Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Mus Th17 Cytokine Farvningspanel
:
Mus Th17 Cytokine Farvningspanel
Description
Includes
- Anti-Mouse IL-17A (eBio17B7) FITC: 25 ug ([optimal] = 0,25μ g)*
- Anti-Mouse IL-17F (eBio18F10) PE: 25 ug ([optimal] = 0,5μ g)*
- Anti-mus IL-22 (1H8PWSR) PerCP-eFluor 710: 25 ug ([optimal] = 0,125μ g)*
- Anti-mus IL-21 (FFA21) APC: 25 ug ([optimal] = 0,125μ g)*
- Anti-Mouse CD4 (RM4-5) eFluor 450 : 25 ug ([optimal] = 0,125μ g)*
- IC fikseringsbuffer
- Permeabiliseringsbuffer (10X)
- *Den optimale koncentration er baseret på 1 million celler ud af 100μ L samlet farvningsvolumen.
Også inkluderet: Et anti-CD4-antistof, der kan bruges efter fiksering og permeabilisering, samt IC-fikserings- og permeabiliseringsbuffere.
Specifications
Specifications
| Registrerer | IL-17A, IL-17F, IL-21, IL-22 |
| Til brug med (applikation) | Intracellulær farvning efterfulgt af flowcytometrisk analyse |
| Opbevaringsbuffer | Vandig buffer, 0,09 % natriumazid, kan indeholde bærerprotein/stabilisator |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C. Må ikke fryses. Lysfølsomt materiale. |
Kun til forskningsbrug