Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse VEGFR2/Flk-1 Quantikine ELISA Kit
Beskrivelse
The Mouse VEGFR2/Flk-1 Quantikine ELISA Kit quantifies mouse VEGFR2/KDR/Flk-1 in cell culture supernates (50 ul), tissue homogenates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 0.16 - 10ng/mL |
| Assay følsomhed | 0.049ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Prøvetype | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Tissue Homogenates |
| Specificitet | Natural and Recombinant Mouse sVEGF R2 |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 16542 |
| Mængde | 1 x 96-brønds plade |
| Prøvevolumen | Cell Culture Supernates (50uL),Tissue Homogenates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL) |
| Opbevaringskrav | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Vis mere |