Få mere at vide
Novus Biologicals™ Mouse Spleen Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18694840
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18694840 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18694840 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NB82059670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3005.00 DKK
    2841.30 DKK / 1mg
    Spare 163.70 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Tekniske data
Fremstillingsmetode Western Blot Electrophoresis
Mængde 1 mg
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål Spleen