Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse SorCS1 (AAF68196.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18702477
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18702477 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18702477 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6470.00 DKK
    6118.35 DKK / 10µg
    Spare 351.65 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Specifications
Gene SorCS1
Adgangsnummer AAF68196.1
Gen-id (Entrez) 114815
Gene Alias FLJ41758, FLJ43475, FLJ44957, hSorCS, SORCS, SORCS receptor 1, sorCS1, sortilin-related VPS10 domain containing receptor 1, VPS10 domain receptor protein SORCS 1, VPS10 domain receptor SorCS, VPS10 domain-containing receptor SorCS1
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Mængde 10 μg