Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse SNAP23 (NP_033248.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18701347
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18701347 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18701347 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2380.00 DKK
    2251.20 DKK / 10µg
    Spare 128.80 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tekniske data
Gene SNAP23
Adgangsnummer NP_033248.1
Gen-id (Entrez) 8773
Gene Alias HsT17016, SNAP-23, SNAP23A, SNAP23B, synaptosomal-associated protein 23, synaptosomal-associated protein, 23 kD, synaptosomal-associated protein, 23 kDa, Vesicle-membrane fusion protein SNAP-23
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg