Få mere at vide
Novus Biologicals™ Mouse Small Intestine Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18577211 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18577211 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18577211 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NB82059669
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3005.00 DKK
    2841.30 DKK / 1mg
    Spare 163.70 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Tekniske data
Fremstillingsmetode Western Blot, Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression
Mængde 1 mg
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål Small Intestine