Få mere at vide
Novus Biologicals™ Mouse Skeletal Muscle Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18545664
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18545664 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18545664 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NB82059668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3005.00 DKK
    2841.30 DKK / 1mg
    Spare 163.70 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Tekniske data
Fremstillingsmetode Western Blot, Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression
Mængde 1 mg
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål Skeletal Muscle