Få mere at vide
Proteintech™ Mus/rotte PDGF-BB ELISA Kit
Artikelnummer. 16851626 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
Mus, Rotte
Artikelnummer. Målarter
16851626 Mus, Rotte
1 options
Artikelnummer. 16851626 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE1003496T
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
KE10034 er en fastfase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Musen/rotten PDGF-BB ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogen mus/rotte PDGF-BB.
  • Assayet genkender mus/rotte PDGF-BB. Et antistof specifikt for mus/rotte PDGF-BB er blevet præcoatet på mikrobrøndene.
  • Muse/rotte-PDGF-BB-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation.
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for mus/rotte PDGF-BB for at påvise det indfangede muse/rotte PDGF-BB-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens.
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
  • Blodplade-afledt vækstfaktor (PDGF) tilhører familien af vækstfaktorer bestående af fire udskilte ekstracellulære ligander, herunder PDGF-A, -B, -C og -D.
  • Disse isoformer, PDGF-AA, PDGF-AB, PDGF-BB, PDGF-CC og PDGF-DD, virker via to receptortyrosinkinaser, PDGF-receptorer alfa og beta. PDGF isoformer stimulerer vækst, overlevelse og motilitet af mesenkymale celler og visse andre celletyper.
  • De har vigtige funktioner under embryonal udvikling og i kontrol af vævshomeostase hos den voksne. PDGF-BB er en af de senest undersøgte isoformer, og den spiller en vigtig rolle i skeletudvikling.
  • PDGF-BB stimulerer cellemedieret kollagengelkontraktion. PDGF-BB modulerer endotelproliferation og angiogenese in vitro via PDGF beta-receptorer.
Tekniske data
Adgangsnummer NM_011057
Analyseområde 62,5 til 4000 pg/ml
Assay følsomhed 28.9 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Mus, Rotte
Gen-id (Entrez) 18591
Værtsarter Mus/rotte
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P31240
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse/Rat PDGF-BB ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine