Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse/Rat IL-17F Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Mængde:
1 sæt
Description
The Mouse/Rat IL-17F Quantikine ELISA Kit quantifies mouse, rat IL-17F in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Specifications
Specifications
| Mængde | 1 sæt |
| Arter | Mouse, Rat |
| Konjugeret | HRP |
| Bindende mål | IL-17F |
| Assay følsomhed | 1.74 pg/mL |
| Analyseområde | 15.60 to 1000 pg/mL |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 112744 |
| Prøvetype | Cell Culture Supernates (50uL), Serum (50uL), EDTA Plasma (50uL), Heparin Plasma (50uL) |
| Test tid | 4.5 hr. |
| Show More |