Få mere at vide
Proteintech™ Mus/rotte IGF1 ELISA Kit
Artikelnummer. 16831626 Shop alle Proteintech produkter
Målarter:
Mus, Rotte
Artikelnummer. 16831626
Brand: Proteintech™ KE1003296T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KE10032 er en fastfase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Musen/rotten IGF1 ELISA kit skal bruges til at detektere og kvantificere proteinniveauer af endogen mus/rotte IGF1.
  • Analysen genkender mus/rotte IGF1. Et antistof specifikt for mus/rotte IGF1 er blevet præcoatet på mikrobrøndene. Muse/rotte IGF1-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation.
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for mus/rotte IGF1 for at påvise det indfangede muse/rotte IGF1-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
  • Insulin-lignende vækstfaktor 1 (IGF1), et 70 aminosyrer peptidhormon, er den vigtigste mediator for biokemiske virkninger af væksthormon (GH). IGF1 er en vigtig vækstfaktor i reguleringen af celleproliferation og -differentiering.
  • IGF1 syntetiseres stort set i leveren (75%) og i mindre grad i perifert væv. IGF1 har vist sig at spille en væsentlig rolle i at forhindre dannelsen af fedtlever. IGF1 er et potent mitogen og hæmmes af IGF-bindende protein-3 (IGFBP3). Højt serum IGF1 og lavt IGFBP3 er forbundet med øget risiko for flere karcinomer.
  • Mus, der mangler IGF1, udviser generaliseret organhypoplasi, herunder underudvikling af centralnervesystemet og udviklingsdefekter i knogle-, muskel- og reproduktionssystemer.
Tekniske data
Adgangsnummer BC012409
Analyseområde 15,6 til 1000 pg/ml
Assay følsomhed 1.3 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Mus, Rotte
Gen-id (Entrez) 16000
Værtsarter Mus/rotte
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P05017
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse CXCL2 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine