Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse/Rat Flt-3 Ligand/FLT3L Quantikine ELISA Kit
Beskrivelse
The Mouse/Rat Flt-3 Ligand Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse, rat Flt-3 Ligand in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul).
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 31.20 - 2000pg/mL |
| Assay følsomhed | 5pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Prøvetype | Cell Culture Supernatant, Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Mouse Flt-3 Ligand and natural Rat Flt-3 Ligand |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 14256 |
| Mængde | 1 x 96-brønds plade |
| Prøvevolumen | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL) |
| Opbevaringskrav | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Vis mere |