Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse Progranulin (NP_032201.3) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18722147
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18722147 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18722147 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2901.35 DKK
    2615.55 DKK / 10µg
    Spare 285.80 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Gene Progranulin/PGRN
Adgangsnummer NP_032201.3
Gen-id (Entrez) 2896
Gene Alias Acrogranin, CLN11, GEP, GP88, granulin precursor, GRN, PCDGF, PEPI, PGRN, Proepithelin
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg