Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse PLA2R1 (NP_032893.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18700237
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18700237 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18700237 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3097
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9325.00 DKK
    8818.95 DKK / 10µg
    Spare 506.05 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene PLA2R1
Adgangsnummer NP_032893.1
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Indsæt type 4477 bp
Gen-id (Entrez) 22925
Gene Alias 180 kDa secretory phospholipase A2 receptor, CLEC13C, CLEC13CC-type lectin domain family 13 member C, phospholipase A2 receptor 1, 180 kDa, PLA2G1R, PLA2IR, PLA2-RM-type receptor, PLA2Rphospholipase A2 receptor 1, 180 kD, secretory phospholipase A2 receptor
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Mængde 10 μg