Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse Pentraxin 2/SAP (NP_035448) VersaClone cDNA
Beskrivelse
The Mouse Pentraxin 2/SAP (NP_035448) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Pentraxin 2/SAP, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Pentraxin 2/SAP insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Tekniske data
Tekniske data
| Gene | mApcs |
| Adgangsnummer | NP_035448 |
| Koncentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulering | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl |
| Indsæt type | 688bp |
| pH | 8.5 |
| Gen-id (Entrez) | 325 |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Arter | Mouse |
| Mængde | 10 μg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?