Få mere at vide
Novus Biologicals™ Mouse Pancreas Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18788903
Skift visning
1mg
Artikelnummer.
18788903 1mg
1 options
Artikelnummer. 18788903 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NB82059665
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3005.00 DKK
    2841.30 DKK / 1mg
    Spare 163.70 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The Mouse Pancreas Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Western Blot
Væv Digestive/Waste
Mængde 1 mg
Opbevaringsbuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Renhed Protein
Testspecificitet Total Protein - Mouse Normal Tissue: Pancreas
Cellulær fraktion Whole
Vævstilstand Normal
Krydsreaktivitet Mouse
Værtsarter Mouse
Koncentration 5 mg/mL
Produkttype Mouse Pancreas Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadie Adult
Proteintilstand Native
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only