Få mere at vide
Mouse pancreas tissue lysate - total protein, 1 mg
Artikelnummer. 32152954 Shop alle Abcam produkter
Artikelnummer. 32152954 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab293631mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Mouse pancreas cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: pancreas
  • Form: Liquid
Tekniske data
Til brug med (applikation) Western Blot