missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Proteintech™ Mus P-Selectin/CD62P ELISA Kit

Artikelnummer. 17781499 Shop alle Proteintech produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Immunoassay-kitformat:
96-brøndsplade
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Artikelnummer. 17781499

Brand: Proteintech™ KE1007596T

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

This item is not returnable. View return policy

Musen P-Selectin/CD62P ELISA kit skal bruges til at detektere og kvantificere proteinniveauer af endogene muse P-Selectin/CD62P.

Dette sæt indeholder en fastfase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.

  • Antistof, der er specifikt for muse P-Selectin/CD62P er blevet præcoatet på mikrobrøndene
  • Muse P-Selectin/CD62P-protein i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for muse P-Selectin/CD62P for at påvise det fangede muse P-Selectin/CD62P protein
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens

Specifications

Analyseområde 31,25 til 2000 pg/ml
Assay følsomhed 6.5 pg/mL
Assay Sandwich ELISA
Immunoassay-kitformat 96-brøndsplade
Prøvetype Plasma, Serum, Vævslysater
Værtsarter Mus
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 96TEST Mouse P-Selectin/CD62P ELISA Kit
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.