Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse Osteoactivin/GPNMB (NP_444340.3) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18781247
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18781247 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18781247 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3419
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2380.00 DKK
    2251.20 DKK / 10µg
    Spare 128.80 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene Osteoactivin/GPNMB
Adgangsnummer NP_444340.3
Gen-id (Entrez) 10457
Gene Alias DC-HIL, glycoprotein (transmembrane) nmb, glycoprotein NMB, GPNMB, HGFIN, HGFINglycoprotein nmb-like protein, NMBosteoactivin, Transmembrane glycoprotein HGFIN, transmembrane glycoprotein NMB
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Mængde 10 μg