Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse NPRA/NPR1 (NP_032753) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18764789
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18764789 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18764789 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2862
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5950.00 DKK
    5623.80 DKK / 10µg
    Spare 326.20 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Tekniske data
Adgangsnummer NP_032753
Gen-id (Entrez) 4881
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Mængde 10 μg