Få mere at vide
Novus Biologicals™ Mouse Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal)
Artikelnummer. 18606690 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
5 Slides
Artikelnummer. Mængde
18606690 5 Slides
1 options
Artikelnummer. 18606690 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP278073
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 Slides
Arter Mouse
Til brug med (applikation) Please bake slides at 60C for 30 minutes before use.