Få mere at vide
Novus Biologicals™ Mouse Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal)
Artikelnummer. 18635781 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
5 Slides
Artikelnummer. Mængde
18635781 5 Slides
1 options
Artikelnummer. 18635781 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP278097
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5990.00 DKK
    5665.80 DKK / Pakke med 5
    Spare 324.20 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 Slides
Arter Mouse
Til brug med (applikation) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, In-situ Hybridization