Få mere at vide
Proteintech™ Mus Mif ELISA Kit
Artikelnummer. 16881616 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
Mus
Artikelnummer. Målarter
16881616 Mus
1 options
Artikelnummer. 16881616 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE1002796T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KE10027 er en fast fase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). MIF'en ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogen MIF.
  • Macrophage migration inhibitory factor (MIF) er en opstrøms regulator af det medfødte og adaptive immunrespons, der er bredt udtrykt, og som udviser kemokinlignende aktiviteter.
  • MIF spiller en rolle i patogenesen af inflammatoriske sygdomme, såsom aterosklerose, reumatoid arthritis, sepsis, astma og akut respiratorisk distress-syndrom.
  • MIF udtrykkes af det iskæmiske myokardium, og at det kan udvise en overordnet kardiobeskyttende rolle under I/R-skade.
  • MIF regulerer inflammatoriske processer ved at rekruttere immunceller, forstærke cytokinproduktionen, hæmme apoptose og modregulere den immunsuppressive virkning af glukokortikoider.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_034928
Analyseområde 31,25 til 2000 pg/ml
Assay følsomhed 2.3 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Mus
Gen-id (Entrez) 17319
Værtsarter Mus
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P34884
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse Mif ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine