Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse Methylcellulose Complete Media
Artikelnummer. 18402020
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
18402020 100 ml
1 options
Artikelnummer. 18402020 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. HSC007
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For the differentiation and enumeration of murine hematopoietic stem cells, optimized with premium quality cytokines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Methylcellulose Complete Media
Produktlinje R&D Systems
Mængde 100 ml
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.