Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse Mesothelin (NP_061345.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18702177
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18702177 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18702177 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5560.00 DKK
    5256.30 DKK / 10µg
    Spare 303.70 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Tekniske data
Gene Mesothelin
Adgangsnummer NP_061345.1
Gen-id (Entrez) 10232
Gene Alias CAK1, CAK1 antigen, megakaryocyte potentiating factor, mesothelin, MPF, MPFSMRP, MSLN, Pre-pro-megakaryocyte-potentiating factor, SMR, soluble MPF mesothelin related protein
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Mængde 10 μg