Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse MARCO (NP_034896.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18793547
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18793547 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18793547 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2380.00 DKK
    2251.20 DKK / 10µg
    Spare 128.80 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene MARCO
Adgangsnummer NP_034896.1
Koncentration 10 μg (at 0.2 μg/μL)
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Indsæt type 1570 bp
Gen-id (Entrez) 8685
Gene Alias macrophage receptor with collagenous structureSCARA2Scavenger receptor class A member 2, member 2, SCARA2
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Mængde 10 μg