Få mere at vide
Proteintech™ Mus Leptin ELISA Kit
Artikelnummer. 16891636 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Målarter:
Mus
Artikelnummer. Målarter
16891636 Mus
1 options
Artikelnummer. 16891636 Leverandør Proteintech™ Leverandørnr. KE1004896T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KE10048 er en fast fase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Musen Leptin ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogent muse-leptin.
  • Analysen genkender muse-leptin. Et antistof specifikt for muse-leptin er blevet præcoatet på mikrobrøndene.
  • Muse-leptinproteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation. Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for muse-leptin for at påvise det fangede muse-leptinprotein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens. Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
  • Leptin er et 16 kDa adipocyt-afledt hormon, og det har tiltrukket sig interesse inden for fedmeforskning på grund af dets rolle i reguleringen af energibalancen.
  • Leptin, der udskilles fra fedtvæv i forhold til fedtlageret, virker i hypothalamus for at regulere fødeadfærd. leptin har også vist sig at spille en essentiel rolle i tumorgenese, tumorprogression og metastase på grund af dets onkogene, mitogene, pro-inflammatoriske og pro-angiogene virkninger.
  • Mutationer i dette gen og/eller dets regulatoriske regioner forårsager alvorlig fedme og sygelig fedme med hypogonadisme. Leptin er også blevet forbundet med udvikling af type 2 diabetes mellitus.
Tekniske data
Adgangsnummer BC038162
Analyseområde 62,5 til 4000 pg/ml
Assay følsomhed 0.4 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Mus
Gen-id (Entrez) 16846
Værtsarter Mus
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P41160
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Mouse Leptin ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine