Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse Legumain (NP_035305.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18714347
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18714347 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18714347 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3318
Tekniske data
Gene Legumain/Asparaginyl Endopeptidase
Adgangsnummer NP_035305.1
Gen-id (Entrez) 5641
Gene Alias AEP, Asparaginyl endopeptidase, cysteine protease 1, legumain, LGMN, LGMN1, Protease, cysteine 1, protease, cysteine, 1 (legumain), PRSC1EC 3.4.22.34
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Mængde 10 μg