Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse Layilin (NP_001028706) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18789857
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18789857 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18789857 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2768
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2500.00 DKK
    2362.50 DKK / 10µg
    Spare 137.50 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001028706
Gen-id (Entrez) 143903
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date
Arter Mouse
Mængde 10 μg