Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse KLRG1 (NP_058666) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18726679
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18726679 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18726679 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC2820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2500.00 DKK
    2362.50 DKK / 10µg
    Spare 137.50 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Adgangsnummer NP_058666
Gen-id (Entrez) 10219
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg