Få mere at vide
Invitrogen™ Mus IP-10 (CXCL10) ELISA Kit
Artikelnummer. 15501987
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Pakke med 10
Artikelnummer. 15501987
Brand: Invitrogen™ BMS6018TEN
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with polyclonal antibody to mouse IP-10
Biotin-Conjugate anti-mouse IP-10 polyclonal antibody
Streptavidin-HRP
Mouse IP-10 Standard lyophilized, 1000pg/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
ELISA
Muse-inflammatorisk protein 10/CXCL10 (Ms IP-10) ELISA kvantificerer Ms IP-10 i museserum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Ms IP-10. Metodens princip Musen IP-10 solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
IP-10 (interferon-gamma-induceret protein 10 kD; hos mus, også kaldet cytokin-responsivt gen 2, Crg-2 eller mob-1) er et yderst inducerbart, primært responsgen, der tilhører CXC-kemokin-superfamilien. Det blev første gang klonet i 1985. De biologiske funktioner af IP-10 er stadig uklare. Ligesom Mig har IP-10 ingen aktivitet på neutrofiler. Dens funktioner omfatter stimulering af monocytter, naturlig dræber- og T-cellemigration, regulering af modning af T-celler og knoglemarvsstamceller, modulering af adhæsionsmolekyleekspression samt hæmning af angiogenese. Mig og IP-10 deler den samme receptor, CXCR3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P17515
Analyseområde 7,8 til 500 pg/ml
Assay følsomhed 6.5 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Mus
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 15945
Gen symbol C7,CRG-2,INP10,IP-10,IP10,Ifi10,Scyb10,gIP-10,mob-1
Interassay CV 7.2%
Intraassay CV 8.4
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Prøve fortynder, Analysebufferkoncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Interferon-gamma-inducerbart protein 10, CXCL10
Mål CXCL10 (IP-10)
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 3 timer 10 min