Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse INHBE (NP_032408.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18710917
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18710917 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18710917 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3749
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2901.35 DKK
    2615.55 DKK / 10µg
    Spare 285.80 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Gene INHBE
Adgangsnummer NP_032408.2
Gen-id (Entrez) 83729
Gene Alias activin, activin beta E, Activin beta-E chain, Inhibin Beta E, inhibin beta E chain, inhibin, beta E, MGC4638
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg