Få mere at vide
Invitrogen™ Mus IL-6 Ucoated ELISA Sæt med plader
Artikelnummer. 13518930
Mængde:
10 x 96 tests
2 x 96 prøver
20 x 96 tests
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Artikelnummer. 13518930
Brand: Invitrogen™ 88706422
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody
Detection Antibody. Pre-titrated, biotin-conjugated antibody
Standard. Recombinant protein for generating standard curve and calibrating samples
10X Coating Buffer . Buffer for plating the Capture Antibody
5X ELISA/ELISPOT Diluent . Buffer for blocking and diluting the Detection Antibody and Enzyme
Enzyme. Pre-titrated Avidin-HRP
Substrate. 1X TMB Solution
ELISA
Musen Interleukin-6 (IL-6) Ucoated ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar, plader og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at detektere og kvantificere proteinniveauer af muse-IL-6. Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
IL-6 er et gen, der koder for et cytokin, der spiller en rolle i inflammation og modning af B-celler. Proteinet produceret af dette gen er et endogent pyrogen, der kan fremkalde feber hos personer med autoimmune sygdomme eller infektioner. Genet udtrykkes primært på steder med akut og kronisk inflammation, hvor det udskilles i serumet og inducerer en transskriptionel inflammatorisk respons gennem interleukin 6-receptoren, alfa. Funktionen af dette gen er impliceret i en lang række af inflammationsassocierede sygdomstilstande, herunder mistanke om diabetes mellitus og systemisk juvenil reumatoid arthritis. Forhøjede niveauer af det kodede protein er blevet fundet i virusinfektioner, herunder COVID-19 (sygdom forårsaget af SARS-CoV-2). Sygdomme forbundet med IL6 omfatter Kaposi Sarcoma og Rheumatoid Arthritis, Systemic Juvenile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P08505
Analyseområde 4 til 500 pg/ml
Assay følsomhed 4 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Cellelysater, Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Mus
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 16193
Gen symbol HP40,IL-9,P40
Sættets indhold Capture Antibody: Fortitreret, Oprenset antistof, Detektionsantistof: Fortitreret, HRP-konjugeret antistof, Standard: Rekombinant protein til generering af standardkurve og kalibrering af prøver, 10X Coating Buffer: Buffer til plettering af Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT Fortynder: Buffer til blokering og fortynding af detektionsantistoffet og enzymet, Underlag: 1X TMB-løsning, Analysecertifikat: Lot-specifikke instruktioner til fortynding af antistoffer og standarder, 96-brøndsplade: Højaffinitetsplade med 96 brønde (inkluderet med produktkatalognr., der ender på suffikserne -22, -76, -86)
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 2 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Cellelysat 100μ L, Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Interleukin-6
Mål IL-6
Test tid 1 t 45 min
Samlet analysetid 24 timer 30 min