Få mere at vide
Invitrogen™ Mus IL-4 ELISA Kit
Beskrivelse
Indeholder
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to mouse IL-4
Biotin-Conjugate anti-mouse IL-4 monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Mouse IL-4 Standard lyophilized, 500pg/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
top Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
Musen Interleukin-4 (Ms IL-4) ELISA kvantificerer Ms IL-4 i museserum eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Ms IL-4. Metodens princip The Mouse IL-4 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P07750 |
| Analyseområde | 3,9 til 250 pg/ml |
| Assay følsomhed | 2.0 pg/mL |
| Indhold og opbevaring | Aluminum pouch(es) with a Microplate coated with monoclonal antibody to mouse IL-4 Biotin-Conjugate anti-mouse IL-4 monoclonal antibody Streptavidin-HRP Mouse IL-4 Standard lyophilized, 500 pg/mL upon reconstitution Sample Diluent Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA) Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20) Substrate Solution (tetramethyl-benzidine) top Solution (1M Phosphoric acid) Adhesive Films |
| Konjugeret | HRP |
| Immunoassay-kitformat | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Serum, Supernatant |
| Målarter | Mus |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Vis mere |