Få mere at vide
Proteintech™ Mus IL-4 ELISA Kit
Artikelnummer. 16831606 Shop alle Proteintech produkter
Målarter:
Mus
Artikelnummer. 16831606
Brand: Proteintech™ KE1001096T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KE10010 er en fastfase sandwich enzymforbundet immuno-sorbent assay (sandwich ELISA ). Musen IL4 ELISA kit skal bruges til at detektere og kvantificere proteinniveauer af endogen muse-IL4.
  • Assayet genkender muse-IL4. Et antistof specifikt for muse-IL4 er blevet præcoatet på mikrobrøndene.
  • Muse-IL4-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation. Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for muse-IL4 for at påvise det indfangede muse-IL4-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens.
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
  • Interleukin-4 (il-4), et medlem afα -spiralformet cytokinfamilie, produceres af aktiverede CD4+ T-celler, basofiler og mastceller.
  • Det fremmer spredning og differentiering af antigenpræsenterende celler. Il4 spiller også en central rolle i antistofisotypeskifte og stimulerer produktionen af IgE.
  • Dette cytokin er blevet anvendt i behandlingen af autoimmun lidelse som myelomatose, cancer, psoriasis og gigt.
  • Il4 er også blevet anvendt i vid udstrækning til at hæmme den skadelige virkning af Th1. Det kan fremme væksten af epiteltumorer ved at mediere øget spredning og overlevelse.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_067258
Analyseområde 7,8 til 500 pg/ml
Assay følsomhed 1 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Mus
Gen-id (Entrez) 16189
Værtsarter Mus
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID P07750
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human Galectin-3 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine