Få mere at vide
Proteintech™ Mus IL-22 ELISA Kit
Artikelnummer. 16821636 Shop alle Proteintech produkter
Målarter:
Mus
Artikelnummer. 16821636
Brand: Proteintech™ KE1004196T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KE10041 er en fastfase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). IL22 ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogent IL22.
  • Assayet genkender muse-IL22. Et antistof specifikt for IL22 er blevet præ-coatet på mikrobrøndene. IL22-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation.
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for muse-IL22 for at påvise det indfangede muse-IL22-protein. Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens.
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudvikling, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm. Interleukin-22 (IL-22) er et nyligt beskrevet IL-10 familie cytokin, der produceres af T-hjælpercelle (17, Th)γδ T-celler, NKT-celler og nyligt beskrevne medfødte lymfoide celler (ILC'er).
  • IL-22 har potentialet til at interagere med IL-10, fordi det binder til IL-10R2c-kæden med IL-22R1 i dets receptorkompleks.
  • Binding kan blokeres af den opløselige receptor, IL-22-bindende protein (IL-22BP). IL-22 retter sig primært mod ikke-hæmatopoietiske epitel- og stromaceller, hvor det kan fremme spredning og spille en rolle i vævsregenerering.
  • IL-22 kan bidrage til immunsygdomme gennem stimulering af inflammatoriske responser, S100'er og defensiner. IL-22 fremmer også hepatocytoverlevelse i leveren og epitelceller i lunge og tarm svarende til IL-10.
Tekniske data
Adgangsnummer NM_016971.2
Analyseområde 31,25 til 2000 pg/ml
Assay følsomhed 10.2 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Mus
Gen-id (Entrez) 50929
Værtsarter Mus
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 5.5 hr.
UniProt ID Q9GZX6
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Rat IL-2 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine