Få mere at vide
Invitrogen™ Mus IL-2 ELISA Kit
Artikelnummer. 15591967
Skift visning
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15591967 96 prøver 96 tests
15521987 10 x 96 tests Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15591967 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. BMS601
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to mouse IL-2
Biotin-Conjugate anti-mouse IL-2 monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Mouse IL-2 Standard lyophilized, 2ng/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Adhesive Films
ELISA
Musen Interleukin-2 (Ms IL-2) ELISA kvantificerer Ms IL-2 i museserum eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Ms IL-2. Metodens princip The Mouse IL-2 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Interleukin 2 (IL-2) er et immunmodulerende cytokin, der er vigtigt for proliferationen af aktiverede T-celler, differentiering af B-celler, naturlige dræberceller, monocytter og makrofager. IL-2 signalerer gennem IL-2-receptoren (IL-2R), et heterotrimert proteinkompleks, hvis gammakæde også deles af interleukin 4 (IL-4) og interleukin 7 (IL-7). Ekspressionen af IL-2-genet i modne thymocytter er monoallelisk, hvilket repræsenterer en usædvanlig regulatorisk måde til at kontrollere den præcise ekspression af et enkelt gen. Den målrettede afbrydelse af et gen svarende til IL-2 i mus fører til en colitis-ulcerosa-lignende sygdom, der antyder en væsentlig rolle for dette gen i immunresponset på antigene stimuli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P04351
Analyseområde 15,6 til 1.000 pg/ml
Assay følsomhed 5.3 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Serum, Supernatant
Målarter Mus
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 16183
Gen symbol IL-2
Interassay CV 10%
Intraassay CV 5
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Prøve fortynder, Analysebufferkoncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Aldesleukin, T-cellevækstfaktor, TCGF
Mål IL-2
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 3 timer 10 min