Få mere at vide
Invitrogen™ Mus IL-2 Ucoated ELISA Sæt med plader
Artikelnummer. 15510997
Mængde:
10 x 96 tests
2 x 96 prøver
20 x 96 tests
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Artikelnummer. 15510997
Brand: Invitrogen™ 88702476
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Musen Interleukin-2 (IL-2) Ubelagt ELISA Sættet indeholder præ-matchede antistofpar, plader og reagenser til udførelse af kvantitative enzymforbundne immunosorbentanalyser (ELISA ) for at detektere og kvantificere proteinniveauer af muse-IL-2. Vaskebuffer og stopopløsning er nødvendige for at fuldføre ELISA reaktion og sælges separat. Metodens princip ELISA'er er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er coatet til bunden af brøndene på en mikroplade, hvilket er en proces natten over. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. En sandwich dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve.
Interleukin 2 (IL-2) er et immunmodulerende cytokin, der er vigtigt for proliferationen af aktiverede T-celler, differentiering af B-celler, naturlige dræberceller, monocytter og makrofager. IL-2 signalerer gennem IL-2-receptoren (IL-2R), et heterotrimert proteinkompleks, hvis gammakæde også deles af interleukin 4 (IL-4) og interleukin 7 (IL-7). Ekspressionen af IL-2-genet i modne thymocytter er monoallelisk, hvilket repræsenterer en usædvanlig regulatorisk måde til at kontrollere den præcise ekspression af et enkelt gen. Den målrettede afbrydelse af et gen svarende til IL-2 i mus fører til en colitis-ulcerosa-lignende sygdom, der antyder en væsentlig rolle for dette gen i immunresponset på antigene stimuli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P04351
Analyseområde 2 til 200 pg/ml
Assay følsomhed 2 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Serum, Supernatant
Målarter Mus
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 16183
Gen symbol IFN-g, Ifg
Sættets indhold Capture Antibody: Fortitreret, Oprenset antistof, Detektionsantistof: Fortitreret, HRP-konjugeret antistof, Standard: Rekombinant protein til generering af standardkurve og kalibrering af prøver, 10X Coating Buffer: Buffer til plettering af Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT Fortynder: Buffer til blokering og fortynding af detektionsantistoffet og enzymet, Underlag: 1X TMB-løsning, Analysecertifikat: Lot-specifikke instruktioner til fortynding af antistoffer og standarder, 96-brøndsplade: Højaffinitetsplade med 96 brønde (inkluderet med produktkatalognr., der ender på suffikserne -22, -76, -86)
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 20 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Serum 100μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Interleukin-2
Mål IL-2
Test tid 1 t 45 min
Samlet analysetid 24 timer 30 min