Få mere at vide
Invitrogen™ Mus IL-18 ELISA Kit
Artikelnummer. 15562047
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Pakke med 10
Artikelnummer. 15562047
Brand: Invitrogen™ BMS6183TEN
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to mouse IL-18
Biotin-Conjugate anti-mouse IL-18 monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Mouse IL-18 Standard lyophilized, 4ng/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Adhesive Films
ELISA
Musen Interleukin-18 (Ms IL-18) ELISA kvantificerer Ms IL-18 i museserum, plasma, bufferopløsning eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Ms IL-18. Metodens princip The Mouse IL-18 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Proteinet kodet af dette gen er et proinflammatorisk cytokin. Dette cytokin kan inducere IFN-gamma-produktionen af T-celler. Kombinationen af dette cytokin og IL12 har vist sig at hæmme IL4-afhængig IgE- og IgG1-produktion og øge IgG2a-produktionen af B-celler. IL-18 bindende protein kan specifikt interagere med dette cytokin og dermed negativt regulere dets biologiske aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P70380
Analyseområde 31,3 til 2.000 pg/ml
Assay følsomhed 19.0 pg/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Mus
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 16173
Gen symbol Igif, Il-18
Interassay CV 2.2%
Intraassay CV 2.2
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Prøve fortynder, Analysebufferkoncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Interleukin-18, interferon-gamma-inducerende faktor
Mål IL-18
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 3 timer 10 min